Merck
ATE245844564
AstaTech, Inc.
METHYL 2-(PYRIMIDIN-2-YLOXY)BENZOATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.22
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-(2-pyrimidinyloxy)benzoate
Inchi Code
1S/C12H10N2O3/c1-16-11(15)9-5-2-3-6-10(9)17-12-13-7-4-8-14-12/h2-8H,1H3
InChI Key
PVUQLZPNNLNFDY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1055
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=30057