Merck
ATE245844554
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-MORPHOLINOISONICOTINATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.27
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-(4-morpholinyl)isonicotinate
Inchi Code
1S/C12H16N2O3/c1-2-17-12(15)10-3-4-13-11(9-10)14-5-7-16-8-6-14/h3-4,9H,2,5-8H2,1H3
InChI Key
UBQGLKBSCMRITK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1045
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=30046
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)