Merck
ATE245844524
AstaTech, Inc.
5-BROMO-2-(2-CHLOROPHENOXY)PYRIMIDINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
285.53
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-(2-chlorophenoxy)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H6BrClN2O/c11-7-5-13-10(14-6-7)15-9-4-2-1-3-8(9)12/h1-6H
InChI Key
XSNINFUWANOXMA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1016
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=30014
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)