Merck
APOH95DF8B92
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.48
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5BrClFO2/c1-13-8(12)4-2-3-5(10)6(9)7(4)11/h2-3H,1H3
InChI Key
DYVLEYOIBDTZLH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate