Merck
APOH93ED777C
Apollo Scientific Ltd
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.1
MDL番号:
Iupac Name
3,6-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H3F5O/c9-5-1-2-6(10)7(4(5)3-14)8(11,12)13/h1-3H
InChI Key
YHZNQWFNGNKWFE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/36-difluoro-2-trifluoromethylbenzaldehyde
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/36-difluoro-2-trifluoromethylbenzaldehyde