Merck
APOH93ED7708
Apollo Scientific Ltd
tert-Butyl 3-(2-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
340.26
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-bromophenyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H22BrNO2/c1-16(2,3)20-15(19)18-10-6-7-12(11-18)13-8-4-5-9-14(13)17/h4-5,8-9,12H,6-7,10-11H2,1-3H3
InChI Key
ITRBRONTRUBWCP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-3-2-bromophenylpiperidine-1-carboxylate
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyl-3-2-bromophenylpiperidine-1-carboxylate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)