Merck
APOH93ED6172
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.05
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6BrF3O/c1-5-7(9(11,12)13)2-6(4-14)3-8(5)10/h2-4H,1H3
InChI Key
HGWGZSZZYOEZSF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-4-methyl-5-trifluoromethylbenzaldehyde
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-4-methyl-5-trifluoromethylbenzaldehyde
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)