Merck
APOH93ED60D8
Apollo Scientific Ltd
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.06
MDL番号:
Iupac Name
1-(bromomethyl)-2,4,6-trifluoro-3,5-dimethylbenzene
Inchi Code
1S/C9H8BrF3/c1-4-7(11)5(2)9(13)6(3-10)8(4)12/h3H2,1-2H3
InChI Key
GTDMFWMMIAQLII-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dimethyl-246-trifluorobenzyl-bromide
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dimethyl-246-trifluorobenzyl-bromide