Merck
APOH93ED608B
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.05
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H7BrF3N/c1-4-6(8(10,11)12)2-5(13)3-7(4)9/h2-3H,13H2,1H3
InChI Key
DKEKDYDTVBYPGJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-4-methyl-5-trifluoromethylaniline
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-4-methyl-5-trifluoromethylaniline