Merck
APOH93ED5E80
Apollo Scientific Ltd
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.82
Iupac Name
(3,5-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H4BCl2F3O2/c9-4-1-3(8(14)15)2-5(10)6(4)7(11,12)13/h1-2,14-15H
InChI Key
YODWCXYMSFVDNK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dichloro-4-trifluoromethylbenzeneboronic-acid
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dichloro-4-trifluoromethylbenzeneboronic-acid