Merck
APOH93ED5E72
Apollo Scientific Ltd
8-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.6
bp
211-213
Iupac Name
8-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5ClF2N2O2/c10-4-2-1-3-14-6(9(15)16)5(7(11)12)13-8(4)14/h1-3,7H,(H,15,16)
InChI Key
CXXJQIWNJGVSQW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-chloro-2-difluoromethylimidazo12-apyridine-3-carboxylic-acid
Boiling point
211-213
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-chloro-2-difluoromethylimidazo12-apyridine-3-carboxylic-acid