Merck
APOH93ED5E5E
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.11
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-cyclopropylthiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7BrO2S/c9-6-3-5(8(10)11)7(12-6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,10,11)
InChI Key
HYSJHIPLWHUKEE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-cyclopropylthiophene-3-carboxylic-acid
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-cyclopropylthiophene-3-carboxylic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)