Merck
APOH93DA1D54
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.08
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-3-isothiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C7H3BrFNS/c8-5-2-1-3-6(7(5)9)10-4-11/h1-3H
InChI Key
ASLKYOSUQGDVCM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-fluorophenylisothiocyanate