Merck
APOH93DA1D2E
Apollo Scientific Ltd
2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.17
MDL番号:
Iupac Name
2-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanamine
Inchi Code
1S/C7H10F3N3/c1-5-4-6(7(8,9)10)12-13(5)3-2-11/h4H,2-3,11H2,1H3
InChI Key
SHUCOXQGYVIPDK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-5-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-ylethanamine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-5-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-ylethanamine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)