Merck
APOH93D944A7
Apollo Scientific Ltd
1-(6-Chloropyrimidin-4-yl)-4-piperidinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.67
MDL番号:
Iupac Name
1-(6-chloro-4-pyrimidinyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C9H12ClN3O/c10-8-5-9(12-6-11-8)13-3-1-7(14)2-4-13/h5-7,14H,1-4H2
InChI Key
WQFYOBVOGNPDNN-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%