Merck
APOH6F3D04AC
Apollo Scientific Ltd
4,5-Dibromothiophene-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.94
MDL番号:
Iupac Name
4,5-dibromo-2-thiophenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H2Br2OS/c6-4-1-3(2-8)9-5(4)7/h1-2H
InChI Key
CHRAVDVWAPGZOY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/45-dibromothiophene-2-carbaldehyde
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/45-dibromothiophene-2-carbaldehyde
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)