Merck
APOH6F3D0409
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.59
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c7-5-3-8-9-6(5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,8,9)
InChI Key
FJQAWEVXDQXJOU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
94%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-5-cyclopropyl-1h-pyrazole
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-5-cyclopropyl-1h-pyrazole
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)