Merck
APOH66BABB73
Apollo Scientific Ltd
Methyl 4-bromo-3-sulfamoylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
294.13
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-(aminosulfonyl)-4-bromobenzoate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO4S/c1-14-8(11)5-2-3-6(9)7(4-5)15(10,12)13/h2-4H,1H3,(H2,10,12,13)
InChI Key
SCPDCYHHHULFEM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-bromo-3-sulfamoylbenzoate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-bromo-3-sulfamoylbenzoate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)