Merck
APOH57C99BF8
Apollo Scientific Ltd
3-Bromoquinolin-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.07
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-5-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-6-4-7-8(11)2-1-3-9(7)12-5-6/h1-5H,11H2
InChI Key
SVPUHAUIBLBKOQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromoquinolin-5-amine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromoquinolin-5-amine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)