Merck
APOH57C99BEF
Apollo Scientific Ltd
7H-Perfluoro-4-methyl-3,6-dioxaoctanesulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
464.13
MDL番号:
Iupac Name
1,1,2,2-tetrafluoro-2-((1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propan-2-yl)oxy)ethane-1-sulfonic acid
Inchi Code
1S/C7H2F14O5S/c8-1(2(9,10)11)25-5(16,17)3(12,4(13,14)15)26-6(18,19)7(20,21)27(22,23)24/h1H,(H,22,23,24)
InChI Key
KOHJZTAURQTUHH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7h-perfluoro-4-methyl-36-dioxaoctanesulfonic-acid
Synonym
1,1,2,2-Tetrafluoro-2-[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propan-2-yl]oxyethanesulfonic acid
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7h-perfluoro-4-methyl-36-dioxaoctanesulfonic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)