Merck
APOH57C9912C
Apollo Scientific Ltd
Alpha-methylene-gamma-valerolactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
112.13
MDL番号:
Iupac Name
5-methyl-3-methylenedihydro-2(3H)-furanone
Inchi Code
1S/C6H8O2/c1-4-3-5(2)8-6(4)7/h5H,1,3H2,2H3
InChI Key
KYLUHLJIAMFYKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/alpha-methylene-gamma-valerolactone
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/alpha-methylene-gamma-valerolactone