Merck
APOH32582B18
Apollo Scientific Ltd
(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.56
MDL番号:
Iupac Name
(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO/c7-4-1-5(8)6(3-10)9-2-4/h1-2,10H,3H2
InChI Key
YAQXGUYPYJOOJC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-3-fluoropyridin-2-ylmethanol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-3-fluoropyridin-2-ylmethanol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)