Merck
APOH3258230B
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 5-methylthiazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.22
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9NO2S/c1-3-10-7(9)6-5(2)11-4-8-6/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
SNOLCJGSEPTCMD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-methylthiazole-4-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-methylthiazole-4-carboxylate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)