Merck
APOH316CFC1A
Apollo Scientific Ltd
5-Chloro-2-fluoro-N-methylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.6
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-fluoro-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H7ClFNO/c1-11-8(12)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
LOXPCMYJBQYPDW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-fluoro-n-methylbenzamide
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-fluoro-n-methylbenzamide