Merck
APOH316CDE60
Apollo Scientific Ltd
2-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.18
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclopropyl-4-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C9H10FN/c10-7-3-4-9(11)8(5-7)6-1-2-6/h3-6H,1-2,11H2
InChI Key
VYZFBDMDLZPLCQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at -20C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-cyclopropyl-4-fluoroaniline
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-cyclopropyl-4-fluoroaniline