Merck
APOH316CDDE2
Apollo Scientific Ltd
6-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.15
MDL番号:
Iupac Name
6-fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H5FO4/c11-6-1-2-8-5(3-6)4-7(9(12)13)10(14)15-8/h1-4H,(H,12,13)
InChI Key
IKANRIZTFUIWLU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-fluoro-2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic-acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-fluoro-2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic-acid