Merck
APOH316CDDCA
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 2,2-difluoro-2-(5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.17
MDL番号:
Iupac Name
ethyl difluoro[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetate
Inchi Code
1S/C10H8F5NO2/c1-2-18-8(17)9(11,12)7-4-3-6(5-16-7)10(13,14)15/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
RRQFNNMHAYGZTC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-22-difluoro-2-5-trifluoromethylpyridin-2-ylacetate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-22-difluoro-2-5-trifluoromethylpyridin-2-ylacetate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)