Merck
APOH316CDDB0
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.19
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9FN2O2/c1-2-15-10(14)8-6-13-4-3-7(11)5-9(13)12-8/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
JSAPJXGLIRVDFJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-7-fluoroimidazo12-apyridine-2-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-7-fluoroimidazo12-apyridine-2-carboxylate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)