Merck
APOH316CDBC9
Apollo Scientific Ltd
8-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.6
MDL番号:
Iupac Name
8-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H5ClO4/c11-7-3-1-2-5-4-6(9(12)13)10(14)15-8(5)7/h1-4H,(H,12,13)
InChI Key
XTTRYTGJDHLGIX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-chloro-2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic-acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/8-chloro-2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic-acid