Merck
APOH316CDBC6
Apollo Scientific Ltd
(7-Bromobenzofuran-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.06
MDL番号:
Iupac Name
(7-bromo-1-benzofuran-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H7BrO2/c10-8-3-1-2-6-4-7(5-11)12-9(6)8/h1-4,11H,5H2
InChI Key
ADKOPYYFYXNNCS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromobenzofuran-2-ylmethanol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromobenzofuran-2-ylmethanol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)