Merck
APOH303C39D3
Apollo Scientific Ltd
7-Bromo-5-nitrobenzofuran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.03
MDL番号:
Iupac Name
7-bromo-5-nitrobenzofuran
Inchi Code
1S/C8H4BrNO3/c9-7-4-6(10(11)12)3-5-1-2-13-8(5)7/h1-4H
InChI Key
IVLIXOREUPTURA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-5-nitrobenzofuran
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-5-nitrobenzofuran
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)