Merck
APOH303C39CE
Apollo Scientific Ltd
Methyl pent-4-ynoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
112.13
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-pentynoate
Inchi Code
1S/C6H8O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h1H,4-5H2,2H3
InChI Key
WCSNOLUUFIWIHY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-pent-4-ynoate
Flash Point
141-142
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-pent-4-ynoate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)