Merck
APOH303478FF
Apollo Scientific Ltd
3-Methyl-5-bromo-1,2,4-thiadiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.04
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-3-methyl-1,2,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C3H3BrN2S/c1-2-5-3(4)7-6-2/h1H3
InChI Key
LRFYFSQFLKUMEP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methyl-5-bromo-124-thiadiazole
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methyl-5-bromo-124-thiadiazole
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)