Merck
APOH14DBABDB
Apollo Scientific Ltd
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.15
MDL番号:
Iupac Name
1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6N2O/c11-5-6-3-10-8-1-2-9-4-7(6)8/h1-5,10H
InChI Key
DYWWWDIUNPDQLM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1h-pyrrolo32-cpyridine-3-carbaldehyde
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1h-pyrrolo32-cpyridine-3-carbaldehyde
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)