Merck
APOH11C5AF6D
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.13
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoro-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H5FN2O/c1-10-5(4-9)2-3-6(8)7(10)11/h2-3H,1H3
InChI Key
VMUOXNQVBSAYQR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-1-methyl-6-oxo-16-dihydropyridine-2-carbonitrile
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-1-methyl-6-oxo-16-dihydropyridine-2-carbonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)