Merck
APOH11C5AE8F
Apollo Scientific Ltd
3-(Piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.16
MDL番号:
Iupac Name
3-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.2ClH/c1-2-10(8-12-5-1)9-3-6-11-7-4-9;;/h1-2,5,8-9,11H,3-4,6-7H2;2*1H
InChI Key
PUOFTXQLJPYTRT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-piperidin-4-ylpyridine-dihydrochloride
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-piperidin-4-ylpyridine-dihydrochloride