Merck
APOH11C5AE30
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-1H-indazole-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.04
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-1H-indazole-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H4BrN3/c9-5-1-2-6-7(3-5)11-12-8(6)4-10/h1-3H,(H,11,12)
InChI Key
BNMHCHQOAQMIBU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-1h-indazole-3-carbonitrile
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-1h-indazole-3-carbonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)