Merck
APOH11A9D6D8
Apollo Scientific Ltd
3,4-Dichloro-L-phenylalanine, N-FMOC protected
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
456.32
MDL番号:
bp
122
Iupac Name
(2S)-3-(3,4-dichlorophenyl)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}propanoic acid
Inchi Code
1S/C24H19Cl2NO4/c25-20-10-9-14(11-21(20)26)12-22(23(28)29)27-24(30)31-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-11,19,22H,12-13H2,(H,27,30)(H,28,29)/t22-/m0/s1
InChI Key
QNVHCYWPXIGFGN-QFIPXVFZSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-dichloro-l-phenylalanine-n-fmoc-protected
Boiling point
122
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-dichloro-l-phenylalanine-n-fmoc-protected
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)