Merck
APOH11A9D1C3
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 5-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.22
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-2-15-12(14)10-11(16-8-13-10)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3
InChI Key
LFBYYERWTHYROG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-phenyl-13-oxazole-4-carboxylate
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-phenyl-13-oxazole-4-carboxylate