Merck
APOH11A9CC8B
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
318.89
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-2,5-difluoro-3-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrF2I/c7-4-1-3(8)2-5(10)6(4)9/h1-2H
InChI Key
WCTWHBKNARSRAR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-25-difluoroiodobenzene
Synonym
1-Bromo-2,5-difluoro-3-iodobenzene
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-25-difluoroiodobenzene
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)