Merck
APOH11A9CB5C
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.49
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H4BrClFN/c10-5-3-6-7(11)1-2-13-9(6)8(12)4-5/h1-4H
InChI Key
BOJKYFPXJBYPIZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)