Merck
APOH11A9CA94
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.98
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Inchi Code
1S/C5H2BrF3N2/c6-4-2-1-3(10-11-4)5(7,8)9/h1-2H
InChI Key
WCBUSZLXHSFLHK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-6-trifluoromethylpyridazine
Synonym
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1,2-diazine
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-6-trifluoromethylpyridazine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)