Merck
APOH11A9C915
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.14
MDL番号:
bp
118-119
Iupac Name
2-methoxy-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H6F3NO3/c1-15-6-5(7(13)14)4(2-3-12-6)8(9,10)11/h2-3H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
IVGQUVMWYGVJHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-trifluoromethylnicotinic-acid
Synonym
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Boiling point
118-119
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-trifluoromethylnicotinic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)