Merck
APOH11A9C1F2
Apollo Scientific Ltd
4-Fluorochalcone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.25
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-fluorophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
Inchi Code
1S/C15H11FO/c16-14-9-6-12(7-10-14)8-11-15(17)13-4-2-1-3-5-13/h1-11H
InChI Key
NYSCQZARWVHQBE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluorochalcone_PC0717
Synonym
3-(4-Fluorophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluorochalcone_PC0717
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)