Merck
APOH11A9BBDB
Apollo Scientific Ltd
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.12
MDL番号:
Iupac Name
2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H5F3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(12)8(10)11/h1-4,8H
InChI Key
IZMKCCNNTVCJGI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/22-difluoro-1-4-fluorophenylethanone
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/22-difluoro-1-4-fluorophenylethanone
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)