Merck
APOH11A9BBCB
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
361.36
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrClIO2/c8-3-1-2-4(10)5(6(3)9)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
FLRFJVJQICPYLF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-chloro-6-iodobenzoic-acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-chloro-6-iodobenzoic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)