Merck
APOH0D20006B
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.55
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-2-3(6(13)14)1-4(12-5)7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
InChI Key
OMXMPMNUSMLQQS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-trifluoromethylisonicotinic-acid
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-trifluoromethylisonicotinic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)