Merck
APOH0680BED8
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
340.94
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-bromo-2-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6BrIO2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(9)7(5)10/h2-4H,1H3
InChI Key
UVSNHIBMLWUZCP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-bromo-2-iodobenzoate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-bromo-2-iodobenzoate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)