Merck
APOH0430C0E0
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-2-[(dimethylhydrazono)methyl]phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.65
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde dimethylhydrazone
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O/c1-12(2)11-6-7-5-8(10)3-4-9(7)13/h3-6,13H,1-2H3/b11-6+
InChI Key
AQTCJZXPKUPBKW-IZZDOVSWSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-dimethylhydrazonomethylphenol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-dimethylhydrazonomethylphenol