Merck
APOH03CD9B16
Apollo Scientific Ltd
3-[(Trifluoromethyl)sulfonyl]phenacyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
331.11
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-1-(3-((trifluoromethyl)sulfonyl)phenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H6BrF3O3S/c10-5-8(14)6-2-1-3-7(4-6)17(15,16)9(11,12)13/h1-4H,5H2
InChI Key
RPWUNHHSQVTXPL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-trifluoromethylsulfonylphenacyl-bromide
Synonym
2-Bromo-1-[3-(trifluoromethylsulfonyl)phenyl]ethanone
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-trifluoromethylsulfonylphenacyl-bromide